Stampa…
2,3-Difluorostyrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-3-vinylbenzene
PC6273-1G PC6273-250MG PC6273-5G
APOSPC6273-1GEA 97.4 EUR
APOSPC6273-1G APOSPC6273-250MG APOSPC6273-5G
2,3-Difluorostyrene 97%
2,3-Difluorostyrene
Formula: C₈H₆F₂
Peso molecolare: 140,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12827910
CAS Number: 1080636-91-4
UN: 1993
ADR: 3,II