Stampa…
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 55.1 EUR
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₇BrF₃NO₂
Punto di fusione: 86…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176598
CAS Number: 755030-17-2