Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 87 EUR
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆BrFO₂S
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855948
CAS Number: 648904-84-1