Stampa…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 49.3 EUR
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈FNO₂S
Punto di fusione: 117…118,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09264555
CAS Number: 252561-34-5