6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Fluorobenzofuran-3(2H)-one, 6-Fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-6-fluoro-3-oxobenzo[b]furan
PC6230-1G
PC6230-250MG
PC6230-5G
APOSPC6230-1GEA
176
EUR
APOSPC6230-1G
APOSPC6230-250MG
APOSPC6230-5G
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula:
C₈H₅FO₂ Peso molecolare: 152,123 g/mol Punto di fusione: 79…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09743984 CAS Number: 351528-80-8 |