Stampa…
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Oxo-2-pheny-4,4,4-trifluorolbutanenitrile, α-(Trifluoroacetyl)benzeneacetonitrile
PC6223G-1G PC6223G-25G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 40.8 EUR
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-25G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Peso molecolare: 213,156 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077582
CAS Number: 492-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III