Stampa…
Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tris(tridecafluorohex-1-yl)amine
PC6220G-1G PC6220G-5G
APOSPC6220G-1GEA 80 EUR
APOSPC6220G-1G APOSPC6220G-5G
Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Tris(perfluorohex-1-yl)amine
Formula: C₁₈F₃₉N
Peso molecolare: 971,137 g/mol
Punto di ebollizione: 250…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042590
CAS Number: 432-08-6
UN: 3261
ADR: 8,III