Stampa…
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 132 EUR
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 249,21 g/mol
Punto di fusione: 171…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12196930
CAS Number: 904311-38-2