4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC6195-1G
PC6195-250MG
PC6195-5G
APOSPC6195-1GEA
492
EUR
APOSPC6195-1G
APOSPC6195-250MG
APOSPC6195-5G
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Formula:
C₁₀H₇F₃O₂ Peso molecolare: 216,157 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12547944 CAS Number: 86988-49-0 |