Stampa…
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 139 EUR
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₆ClF₃N₂
Peso molecolare: 234,606 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027451
CAS Number: 1211010-30-8