Stampa…
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC6178-1G PC6178-5G
APOSPC6178-1GEA 139 EUR
APOSPC6178-1G APOSPC6178-5G
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₅F₅N₂
Peso molecolare: 236,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779575
CAS Number: 383-08-4