Stampa…
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6134-5G PC6134-1G PC6134-25G PC6134-100G
APOSPC6134-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6134-5G APOSPC6134-1G APOSPC6134-25G APOSPC6134-100G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094341
CAS Number: 180302-35-6
UN: 3265
ADR: 8,III