N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6126-1G
PC6126-5G
APOSPC6126-1GEA
139
EUR
APOSPC6126-1G
APOSPC6126-5G
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Formula:
C₄H₆F₃N Punto di ebollizione: 73…74 °C Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07777214 CAS Number: 80395-37-5 UN: 1993 ADR: 3,III |