Stampa…
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC6125-1G PC6125-250MG PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA 132 EUR
APOSPC6125-1G APOSPC6125-250MG APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃NO₂S
Peso molecolare: 239,215 g/mol
Punto di fusione: 141…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12807191
CAS Number: 252561-92-5