Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6120E-1G PC6120E-5G
APOSPC6120E-1GEA 118 EUR
APOSPC6120E-1G APOSPC6120E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol
Formula: C₁₁H₅F₁₉O
Punto di ebollizione: 100 °C (7 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00198022
CAS Number: 31200-98-3