Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Formyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
PC6115-1G PC6115-250MG
APOSPC6115-1GEA 389 EUR
APOSPC6115-1G APOSPC6115-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₆H₄F₃NOS
Peso molecolare: 195,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12198128
CAS Number: 1034566-13-6