Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Isocyanato-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Isocyanato-α,α,α-trifluoro-o-xylene
PC6108-1G PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA 58.2 EUR
APOSPC6108-1G APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,145 g/mol
Punto di ebollizione: 190…191 °C
Densità: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03427212
CAS Number: 51903-64-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III