Stampa…
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Ethoxycarbonyl)ethyl-4-fluoroaniline
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 157 EUR
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Formula: C₁₁H₁₄FNO₂
Peso molecolare: 211.233 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10567166
CAS Number: 887574-32-5