Stampa…
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecan-1-ol
PC6088T-10G PC6088T-1G PC6088T-5G
APOSPC6088T-10GEA 800 EUR
APOSPC6088T-10G APOSPC6088T-1G APOSPC6088T-5G
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Formula: C₁₇H₂₃F₁₃O
Peso molecolare: 490,343 g/mol
Punto di ebollizione: 110…115 °C (1 mm Hg)
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236706
CAS Number: 134052-01-0