Stampa…
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6088D-1G PC6088D-5G
APOSPC6088D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6088D-1G APOSPC6088D-5G
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol
Formula: C₉H₆F₁₃IO
Peso molecolare: 504,027 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (1,5 mm Hg)
Punto di fusione: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236070
CAS Number: 38550-44-6