Stampa…
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane, (Perfluorohex-1-yl)ethane
PC6086F-25G PC6086F-5G
APOSPC6086F-25GEA 242 EUR
APOSPC6086F-25G APOSPC6086F-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane
Formula: C₈H₅F₁₃
Peso molecolare: 348,105 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C
Densità: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236705
CAS Number: 80793-17-5