Stampa…
1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorohexadecane
PC6086B-5G PC6086B-1G PC6086B-250MG
APOSPC6086B-5GEA 924 EUR
APOSPC6086B-5G APOSPC6086B-1G APOSPC6086B-250MG
1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
1-(Perfluorohex-1-yl)decane
Formula: C₁₆H₂₁F₁₃
Peso molecolare: 460,317 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C (3 mm Hg)
Densità: 1,291 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236704
CAS Number: 147492-59-9