Stampa…
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 147 EUR
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Formula: C₆HF₁₁
Peso molecolare: 282,055 g/mol
Punto di ebollizione: 74…75 °C (760 mm Hg)
Densità: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156093
CAS Number: 1767-94-8
UN: 1993
ADR: 3,III