Stampa…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 132 EUR
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO₂S
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922838
CAS Number: 185946-05-8