Stampa…
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6058-1G PC6058-25G PC6058-5G
APOSPC6058-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6058-1G APOSPC6058-25G APOSPC6058-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline
Formula: C₁₂H₁₁FN₂
Punto di fusione: 73…75 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10567164
CAS Number: 28898-03-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III