Stampa…
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC6054-1G PC6054-5G
APOSPC6054-1GEA 118 EUR
APOSPC6054-1G APOSPC6054-5G
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Peso molecolare: 311,256 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05669605
CAS Number: 866154-36-1