2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC6053-1G
PC6053-5G
APOSPC6053-1GEA
72.5
EUR
APOSPC6053-1G
APOSPC6053-5G
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₁₂H₈F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07692289 CAS Number: 105626-77-5 |