Stampa…
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Fornitore: Apollo Scientific
PC6047-25G PC6047-5G
APOSPC6047-25GEA 1360 EUR
APOSPC6047-25G APOSPC6047-5G
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Formula: C₄H₃F₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922835
CAS Number: 721946-08-3