3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6035-1G
PC6035-5G
PC6035-10G
APOSPC6035-1GEA
109
EUR
APOSPC6035-1G
APOSPC6035-5G
APOSPC6035-10G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formula:
C₉H₇F₂NO Peso molecolare: 183.155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115920 CAS Number: 886498-79-9 |