Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6031-10G PC6031-5G
APOSPC6031-10GEA 237 EUR
APOSPC6031-10G APOSPC6031-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115914
CAS Number: 706786-41-6