Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 5-(Aminomethyl)-2-bromobenzotrifluoride
PC6027-1G PC6027-250MG PC6027-5G
APOSPC6027-1GEA 212 EUR
APOSPC6027-1G APOSPC6027-250MG APOSPC6027-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026484
CAS Number: 1159512-70-5
UN: 2735
ADR: 8,III