Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 132 EUR
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃N
Peso molecolare: 264,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026483
CAS Number: 1159512-69-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III