Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 405 EUR
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Punto di fusione: 52…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059128
CAS Number: 1159512-68-1
UN: 3261
ADR: 8,III