4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆BrF₃O Punto di fusione: 66…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08059129 CAS Number: 957207-09-9 |