Stampa…
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzoic acid ethyl ester
PC6017-1G PC6017-5G PC6017-25G
APOSPC6017-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6017-1G APOSPC6017-5G APOSPC6017-25G
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Punto di fusione: 39…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204341
CAS Number: 137521-81-4