Stampa…
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine
PC5989-1G PC5989-250MG
APOSPC5989-1GEA 268 EUR
APOSPC5989-1G APOSPC5989-250MG
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine
Contains up to 15% 2-Amino-5-chloro-4,6-difluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClF₂N₃
Peso molecolare: 165,529 g/mol
Punto di fusione: 158…164 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13563124
CAS Number: 27078-72-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III