Stampa…
1H-Perfluorooct-1-yne
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yne
PC5985-1G PC5985-5G
APOSPC5985-1GEA 314 EUR
APOSPC5985-1G APOSPC5985-5G
1H-Perfluorooct-1-yne
1H-Perfluorooct-1-yne
Formula: C₈HF₁₃
Peso molecolare: 344,073 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042347
CAS Number: 55756-24-6