Stampa…
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,2H,1-Iodoperfluorooct-1-ene
PC5984-1G PC5984-250MG PC5984-5G
APOSPC5984-1GEA 285 EUR
APOSPC5984-1G APOSPC5984-250MG APOSPC5984-5G
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Formula: C₈H₂F₁₃I
Peso molecolare: 471,985 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094337
CAS Number: 150223-14-6