Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5969O-5G
APOSPC5969O-5GEA 50.9 EUR
APOSPC5969O-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate
Formula: C₁₅H₇F₂₁O₂
Punto di ebollizione: 122 °C (4 mm Hg)
Punto di fusione: 48…53 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236108
CAS Number: 17741-60-5
EINECS: 241-732-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III