Stampa…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-ethynylbenzene
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 640 EUR
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₆F₂O
Peso molecolare: 168,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094335
CAS Number: 519059-04-2