Stampa…
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 132 EUR
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₆F₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094334
CAS Number: 519059-03-1