Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Ethynylbenzotrifluoride, 1-Ethynyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 137 EUR
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃
Peso molecolare: 170,131 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C
Densità: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00467355
CAS Number: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III