Stampa…
1H,6H-Dodecafluorohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Dodecafluorohexane
PC5943-25G PC5943-5G PC5943-1G
APOSPC5943-25GEA 430 EUR
APOSPC5943-25G APOSPC5943-5G APOSPC5943-1G
1H,6H-Dodecafluorohexane 97%
1H,6H-Dodecafluorohexane
Formula: C₆H₂F₁₂
Peso molecolare: 302,061 g/mol
Punto di ebollizione: 92,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155777
CAS Number: 336-07-2