Stampa…
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
PC5937-1G PC5937-5G PC5937-25G
APOSPC5937-1GEA 55.3 EUR
APOSPC5937-1G APOSPC5937-5G APOSPC5937-25G
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Peso molecolare: 149,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094328
CAS Number: 518070-26-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III