Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094326
CAS Number: 252004-38-9