Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC5932E-10G
PC5932E-50G
APOSPC5932E-10GEA
21.9
EUR
APOSPC5932E-10G
APOSPC5932E-50G
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride
Formula:
C₇F₁₂O Punto di ebollizione: 70 °C Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236697 CAS Number: 6588-63-2 UN: 3265 ADR: 8,II |