Stampa…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-p-tolunitrile
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 39.4 EUR
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,034 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094323
CAS Number: 222978-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III