Stampa…
5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-4-fluorobenzonitrile
PC5926-25G PC5926-5G
APOSPC5926-25GEA 121 EUR
APOSPC5926-25G APOSPC5926-5G
5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₄FNO₂
Peso molecolare: 165,121 g/mol
Punto di fusione: 187…189 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094321
CAS Number: 146328-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III