Stampa…
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5922-5G PC5922-1G
APOSPC5922-5GEA 335 EUR
APOSPC5922-5G APOSPC5922-1G
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094319
CAS Number: 518070-23-0