Stampa…
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-fluorotoluene, (3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)ethanonitrile
PC5919-1G PC5919-5G PC5919-10G
APOSPC5919-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5919-1G APOSPC5919-5G APOSPC5919-10G
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Peso molecolare: 149,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094317
CAS Number: 518070-21-8
UN: 3276
ADR: 6.1,II